Läs mer
Heinz Herenz LMS-Swab, Amies
Produktkod. 17927842
Change view
Tips Typ:
Bra
Standard
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tips Typ
17927842 Bra
17917842 Standard
16505354 Standard
16515354 Bra
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17927842 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10215.21 SEK
    6681.44 SEK / Paket med 900
    Save 3533.77 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Provrör med det rosa skruvlocket innehållande 1 mL Amies-medium för provtagning och bevarande av aeroba, anaeroba och kräsna bakterier på 48 timmar.
  • För transport och konservering av mikrobiologiska prover
  • Flytande media möjliggör enkel spädning av prover
  • Utför olika tester av ett prov
  • Färdig att använda enheten levereras i en lättöppnad skal-påse
  • Brytpunkt i skaftet om applikatorn möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde
  • Förmärkta provrör möjliggör korrekt identifiering
  • Tillverkad enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och certifierad enligt DIN EN ISO 13485 garanterar den höga kvaliteten
  • Steril (SAL 10-6)
Specifikationer
Produkttyp Transport- och insamlingspinne
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Rosa
Beskrivning Pyrogenfri och icke-cytotoxisk
Inkluderar Provrör med skruvlock och flytande media
Förpackning Skala påsen
Skaftmaterial Skumpinne
Tips Typ Bra