Läs mer
Heinz Herenz LMS-Swab, Amies
Tips Typ:
Bra
Standard
Description
- För transport och konservering av mikrobiologiska prover
- Flytande media möjliggör enkel spädning av prover
- Utför olika tester av ett prov
- Färdig att använda enheten levereras i en lättöppnad skal-påse
- Brytpunkt i skaftet om applikatorn möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde
- Förmärkta provrör möjliggör korrekt identifiering
- Tillverkad enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och certifierad enligt DIN EN ISO 13485 garanterar den höga kvaliteten
- Steril (SAL 10-6)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Transport- och insamlingspinne |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Rosa |
| Beskrivning | Pyrogenfri och icke-cytotoxisk |
| Inkluderar | Provrör med skruvlock och flytande media |
| Förpackning | Skala påsen |
| Skaftmaterial | Skumpinne |
| Tips Typ | Standard |