Läs mer
Heinz Herenz LMS-Tube LIM buljong
Beskrivning
Våra transport- och insamlingsprov innehåller speciella applikatorer och provrör med olika flytande medier, anpassade för transport och bevarande av mikrobiologiska prover.
- Det flytande mediet möjliggör delning av provmaterialet och därmed flera tester från ett prov.
- De färdiga enheterna levereras i en peelpack som är lätt att öppna.
- Brytpunkten i applikatorns skaft möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde.
- Den standardiserade storleken på provrören med skruvlock förenklade användningen med automatiska analysatorer.
- Det finns etiketter på provrören för en korrekt providentifiering.
- Föremålen tillverkas enligt villkoren GMP (God tillverkningspraxis) och certifieras enligt DIN EN ISO 13485. Detta säkerställer hög kvalitet.
- Våra topsar är sterila (SAL 106), pyrogenfria och icke-cytotoxiska.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Transport- och samlingsprov |
| Formatera | Svabb |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |