missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
LMTK2 Polyclonal antibody specifically detects LMTK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | LMTK2 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE |
| Utspädning | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | AATYK2FLJ46659, Apoptosis-associated tyrosine kinase 2, Brain-enriched kinase, BREKCDK5/p35-regulated kinase, cprk, EC 2.7.11, KIAA1079hBREK, kinase phosphatase inhibitor 2, Kinase/phosphatase/inhibitor 2, KPI-2, KPI2EC 2.7.11.1, lemur tyrosine kinase 2Serine/threonine-protein kinase KPI-2, LMR2cyclin-dependent kinase 5/p35-regulated kinase, serine/threonine-protein kinase LMTK2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 675 to 725 of human Lemur Tyrosine Kinase 2 using the numbering given in entry NP_055731.2 |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?