Läs mer
LMTK2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 30025663 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30025663 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30025663 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP232182PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
LMTK2 Polyclonal antibody specifically detects LMTK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen LMTK2
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias AATYK2FLJ46659, Apoptosis-associated tyrosine kinase 2, Brain-enriched kinase, BREKCDK5/p35-regulated kinase, cprk, EC 2.7.11, KIAA1079hBREK, kinase phosphatase inhibitor 2, Kinase/phosphatase/inhibitor 2, KPI-2, KPI2EC 2.7.11.1, lemur tyrosine kinase 2Serine/threonine-protein kinase KPI-2, LMR2cyclin-dependent kinase 5/p35-regulated kinase, serine/threonine-protein kinase LMTK2
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 675 to 725 of human Lemur Tyrosine Kinase 2 using the numbering given in entry NP_055731.2
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22853
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG