missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LMX1b Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1855.00 SEK - 4565.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | LMX1b |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18332834
|
Novus Biologicals
NBP3-04700-20UL |
20 μL |
1855.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18327496
|
Novus Biologicals
NBP3-04700-100UL |
100 μL |
4565.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
LMX1b Polyclonal specifically detects LMX1b in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| LMX1b | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| LIM homeobox transcription factor 1, beta, LIM homeobox transcription factor 1-beta, LIM/homeobox protein 1.2, LIM/homeobox protein LMX1B, LMX1.2, LMX-1.2, MGC138325, MGC142051, NPS1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 136-395 of human LMX1B (NP_002307.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4010 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel