Läs mer
Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor
Produktkod. 10164623 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Spänning:
100 till 240 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10164623
Brand: Thermo Scientific™ CN509X7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safeguard irreplaceable biological specimens with the LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available.
Skydda oersättliga biologiska prover med Thermo Scientific™ LN 2 Level Monitor, en av de mest avancerade nivåmätarna för flytande kväve som finns. Monitorn är utformad för att minimera avdunstning av flytande kväve och är för användning med Thermo Scientific™ Locator™ och Locator Plus kryogena lagringssystem.
Ultraljudsnivåmonitor
  • Minimerar ledning och avdunstning av flytande kväve
  • Lättavläst indikator visar kontinuerligt volymen flytande kväve i steg om 1/8
  • Hörbara och visuella larm signalerar låga nivåer av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nivåövervakning
Typ LN2 Mätenhet
För användning med (utrustning) Locator 4 Plus
Övervakningsalternativ Larm
Spänning 230 V