Läs mer
Thermo Scientific™ LN 2 Lågnivålarm
Produktkod. 12774708 Handla allt Thermo Scientific Produkter
:
Forma Ll Alarm
Produktkod. 12774708
Brand: Thermo Scientific™ 8130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till en extra skyddsnivå till labbet i händelse av överdriven förlust av flytande kväve under dewar-lagring med LN2 lågnivålarm.
Lägg till en extra skyddsnivå till laboratoriet vid överdriven förlust av flytande kväve under dewar-lagring med Thermo Scientific™ LN 2 lågnivålarm, för användning med alla LN 2- behållare i standardstorlek.
Lågnivålarm (120V) med sensor för valfri LN 2- behållare i standardstorlek.
Innehåller:
Torra kontakter för fjärrlarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågnivålarm med torra kontakter för anslutning till telefonuppringningssystem eller fjärrlarm, kundinstallerat
Typ LN2 Lågnivålarm
För användning med (utrustning) Alla LN 2- behållare i standardstorlek
Övervakningsalternativ Larm
Spänning 120 V