Läs mer
LNCaP clone FGC (human prostate carcinoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Produktkod. 16089495
Kvantitet:
200 μg
Förpackningsstorlek:
200µg
Produktkod. 16089495
Brand: Abnova L004V2.200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Prostate
Beskrivning Whole cell lysate (non-denatured)
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Beredningsmetod Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 200 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.