Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 12339359
Click to view available options
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-20°C to +110°C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
0.5°C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partial Immersion
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Conditionnement:
Paket med 10
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12339359
Marque: Brannan™ 44/825/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LO-tox™ labbtermometer utan kalibreringscertifikat.
Läs temperaturer snabbt och noggrant med blåsprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld Total Immersion Termometer är tillverkad enligt spårbara standarder och inkluderar en blå non-roll topp och säkerhetsupphängningsring.
  • Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
  • Lätt att läsa mot bakgrunden
  • Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Spécification
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Inkluderar Brannan ändlock utan rullning
Längd (metrisk) 405 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Produkttyp Laboratorietermometer
Max. Temperatur (metrisk) 101 °C
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +101 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 0,2 °C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis