Läs mer
- Home
- Products
- Termometrar och temperaturmätning
- Manuella termometrar
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 13038583
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Temperaturområde (metriskt) | Indelning | Typ av nedsänkning | Längd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13038583 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13098583 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13018593 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13028593 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 11907341 | -10 °C till +260 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 12309359 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 12399349 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 13078583 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 13088583 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 12389349 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13068593 | -10 °C till +330 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 12319359 | -10 °C till +300 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13038603 | -1 °C till +51 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13008603 | -1 °C till +51 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13048603 | -1 °C till +51 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13018603 | -1 °C till +51 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13058603 | -10 °C till +101 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 12339359 | -1 °C till +101 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13038593 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 155 mm | Varje |
| 13048593 | -10 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 115 mm | Varje |
| 15482695 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15442695 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15432695 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Total fördjupning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15689025 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
13038583
Leverantör
Brannan™
Leverantörsnummer
44/805/8
-
47.90 SEK
39.51 SEK / Paket med 1
Save 8.39 SEK
17% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
34.97 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mätte temperaturerna snabbt och noggrant med blå sprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld delvis immersionstermometer tillverkas enligt spårbara standarder och inkluderar en blå icke-rullande topp och säkerhetsfjädringsring.
- Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
- Lätt att läsa mot bakgrunden
- Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Blå Ande |
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Inkluderar | Brannan ändlock utan rullning |
| Längd (metrisk) | 405 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Laboratorietermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 210 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +210 °C |
| Noggrannhet | ±2 °C |
| Indelning | 1 °C |
| Nedsänkningslängd | 76 mm |
| Visa mer Visa mindre |