Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 13038603
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk) unitSize
13038603 -1 °C till +51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 405 mm Varje
13098583 -35 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
13018593 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
13028593 -20 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
11907341 -10 °C till +260 °C 1 °C Partiell nedsänkning 405 mm Varje
13038583 -10 °C till +210 °C 1 °C Partiell nedsänkning 405 mm Varje
12309359 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 305 mm Varje
12399349 -35 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 305 mm Varje
13078583 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 305 mm Varje
13088583 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 305 mm Varje
12389349 -10 °C till +210 °C 1 °C Total fördjupning 405 mm Varje
13068593 -10 °C till +330 °C 2 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
12319359 -10 °C till +300 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
13008603 -1 °C till +51 °C 0,1 °C Total fördjupning 405 mm Varje
13048603 -1 °C till +51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 405 mm Varje
13018603 -1 °C till +51 °C 0,2 °C Total fördjupning 405 mm Varje
13058603 -10 °C till +101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 405 mm Varje
12339359 -1 °C till +101 °C 0,2 °C Total fördjupning 405 mm Varje
13038593 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 155 mm Varje
13048593 -10 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 115 mm Varje
15482695 -10 °C till +360 °C 2 °C Partiell nedsänkning 305 mm Paket med 10
15442695 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 305 mm Paket med 10
15432695 -10 °C till +360 °C 2 °C Total fördjupning 305 mm Paket med 10
15689025 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Delvis nedsänkning 305 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 13038603 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/820/0
LO-tox™ labbtermometer utan kalibreringscertifikat.
Mätte temperaturerna snabbt och noggrant med blå sprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld delvis immersionstermometer tillverkas enligt spårbara standarder och inkluderar en blå icke-rullande topp och säkerhetsfjädringsring.
  • Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
  • Lätt att läsa mot bakgrunden
  • Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Specifikationer
Flaskfyllning Blå Ande
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Brannan ändlock utan rullning
Längd (metrisk) 405 mm
Material Glas
Produkttyp Laboratorietermometer
Max. Temperatur (engelska) 123,8 °F
Max. Temperatur (metrisk) 51 °C
Min. Temperatur (engelska) 30,2 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +51 °C
För användning med (utrustning) Allmän användning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm