Läs mer
- Home
- Products
- Termometrar och temperaturmätning
- Manuella termometrar
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 13088583
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Unit Size:
Paket med 10
Varje
24 product options available for selection
| Product Code. | Temperaturområde (metriskt) | Indelning | Typ av nedsänkning | Längd (metrisk) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 13088583 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 13098583 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13018593 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13028593 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 11907341 | -10 °C till +260 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13038583 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 12309359 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 12399349 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 13078583 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 305 mm | Varje |
| 12389349 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13068593 | -10 °C till +330 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 12319359 | -10 °C till +300 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
| 13038603 | -1 °C till +51 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13008603 | -1 °C till +51 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13048603 | -1 °C till +51 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 13018603 | -1 °C till +51 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13058603 | -10 °C till +101 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 405 mm | Varje |
| 12339359 | -1 °C till +101 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 405 mm | Varje |
| 13038593 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 155 mm | Varje |
| 13048593 | -10 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 115 mm | Varje |
| 15482695 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15442695 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15432695 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Total fördjupning | 305 mm | Paket med 10 |
| 15689025 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 305 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
13088583
Fournisseur
Brannan™
Code fournisseur
44/811/8
-
44.70 SEK
36.22 SEK / Paket med 1
Save 8.48 SEK
18% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Ajouter au panier
32.60 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mätte temperaturerna snabbt och noggrant med blå sprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld delvis immersionstermometer tillverkas enligt spårbara standarder och inkluderar en blå icke-rullande topp och säkerhetsfjädringsring.
- Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
- Lätt att läsa mot bakgrunden
- Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Spécification
Spécification
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 305 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Produkttyp | Laboratorietermometer |
| Max. Temperatur (engelska) | 302 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +150 °C |
| För användning med (utrustning) | Allmän användning |
| Noggrannhet | ±1 vid 35 °C |
| Indelning | 1 °C |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?