Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Produktkod. 15442695
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +101 °C
-1 °C till +51 °C
-10 °C till +101 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-20°C to +110°C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
0.5°C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partial Immersion
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15442695
Brand: Brannan™ 44/810/9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LO-tox™ labbtermometer utan kalibreringscertifikat.
Läs temperaturer snabbt och noggrant med blåsprit mot en vit bakgrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spritfylld Total Immersion Termometer är tillverkad enligt spårbara standarder och inkluderar en blå non-roll topp och säkerhetsupphängningsring.
  • Allmänt/omrörartermometer med låg giftig, miljövänlig fyllning
  • Lätt att läsa mot bakgrunden
  • Varje termometer är tillverkad enligt spårbara standarder
Specifikationer
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå organisk vätska
Produkttyp Laboratoriets nedsänkningstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1 °C vid 35 °C
Indelning 0,5 °C