Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17832998
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +360 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17832998 -10 °C till +360 °C
1 options
Produktkod. 17832998 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/826/8 + 49/101/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Brun Ande
Max. Temperatur (engelska) 680 °F
Max. Temperatur (metrisk) +360 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 680 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +360 °C
Noggrannhet ±2,0 °C vid 90 °C
Indelning 2 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm