Läs mer
- Home
- Products
- Termometrar och temperaturmätning
- Manuella termometrar
- Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Produktkod. 17882988
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
| Produktkod. | Temperaturområde (metriskt) | Indelning | Typ av nedsänkning | Längd (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17882988 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17843298 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17892978 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17872988 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17832988 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17802998 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17893288 | -10 °C till +260 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17833008 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 15,5 cm |
| 17853068 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17843068 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17803078 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17863288 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17803298 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17893068 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17813118 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17833088 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17833068 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17813078 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17813298 | -35 °C till +50 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17853298 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17883108 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17883298 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17873068 | -10 °C till +300 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17843078 | -10 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 15,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17882988
Leverantör
Brannan™
Leverantörsnummer
44/825/0 + 49/503/0
-
1800.00 SEK
1481.25 SEK / Paket med 1
Save 318.75 SEK
17% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1481.24 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 UKAS |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 40,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 214 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | +101 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 30 °F till 214 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -1 °C till 101 °C |
| Noggrannhet | ±1,0 °C vid 90 °C |
| Indelning | 0,2 °C |
| Bredd (metrisk) | 1.2 cm |
| Visa mer Visa mindre |