Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Product Code. 17892978
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17892978 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17882988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17843298 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17872988 -10 °C till +360 °C 2 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17832988 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17802998 -20 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17893288 -10 °C till +260 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17833008 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17853068 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17843068 -10 °C till +210 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17803078 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17863288 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17803298 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17893068 -10 °C till +360 °C 2 °C Total fördjupning 30,5 cm
17813118 -35 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17833088 -10 °C till +210 °C 1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17833068 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17813078 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17813298 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17853298 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17883108 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17883298 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17873068 -10 °C till +300 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17843078 -10 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 missing translation for 'options'
Product Code. 17892978 missing translation for 'mfr' Brannan™ missing translation for 'supplierNo' 44/820/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1476.99 SEK / Paket med 1
    Save 428.01 SEK
    22% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Especificaciones
Kalibreringspunkter 0 °C, 25 °C, 45 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 124 °F
Max. Temperatur (metrisk) +51 °C
Min. Temperatur (engelska) 30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (engelska) 30 °F till 124 °F
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till 51 °C
Noggrannhet ±1,0 °C vid 35 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.