Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17893288
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17893288 -10 °C till +260 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17882988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17843298 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17892978 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17872988 -10 °C till +360 °C 2 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17832988 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17802998 -20 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17833008 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17853068 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17843068 -10 °C till +210 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17803078 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17863288 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17803298 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17893068 -10 °C till +360 °C 2 °C Total fördjupning 30,5 cm
17813118 -35 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17833088 -10 °C till +210 °C 1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17833068 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17813078 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17813298 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17853298 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17883108 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17883298 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17873068 -10 °C till +300 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17843078 -10 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17893288 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/804/8 + 49/503/0
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 100 °C, 250 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 500 °F
Max. Temperatur (metrisk) +260 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 500 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +260 °C
Noggrannhet ±2,0 °C vid 90 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm