Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Beskrivning
- LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 UKAS |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 40,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 214 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | +101 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Visa mer |