Läs mer
- Home
- Products
- Termometrar och temperaturmätning
- Manuella termometrar
- Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17823008
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
| Produktkod. | Temperaturområde (metriskt) | Indelning | Typ av nedsänkning | Längd (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17823008 | -10 °C till +330 °C | 2 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17873028 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17862988 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17833028 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17883028 | -10 °C till +260 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17822998 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 15,5 cm |
| 17842998 | -10 °C till +360 °C | 2 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17863018 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17843028 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17892988 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17853018 | -35 °C till +50 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17843038 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17823068 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17803088 | -10 °C till +300 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17853108 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17893118 | -10 °C till +210 °C | 1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17813088 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17873108 | -20 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17893108 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17853088 | -20 °C till +150 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17833108 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17863068 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17833078 | -10 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 15,5 cm |
| 17823078 | -35 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17823008
Supplier
Brannan™
Supplier No.
44/814/0 + 49/101/0
-
1275.00 SEK
1047.49 SEK / Paket med 1
Save 227.51 SEK
17% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001 |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 30,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Brun Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 626 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | +330 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 14 °F till 626 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +330 °C |
| Noggrannhet | ±2,0 °C vid 90 °C |
| Indelning | 2 °C |
| Nedsänkningslängd | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 1.2 cm |
| Show More Show Less |