Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17823068
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Product Code. 17823068
Brand: Brannan™ 44/823/0 + 49/101/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifications
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 124 °F
Max. Temperatur (metrisk) +51 °C
Min. Temperatur (engelska) 30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (engelska) 30 °F till 124 °F
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till 51 °C
Noggrannhet ±0,5 °C vid 35 °C
Indelning 0,2 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm