Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17843028
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17843028 -10 °C till +210 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17823008 -10 °C till +330 °C 2 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17873028 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17862988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17833028 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17883028 -10 °C till +260 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17822998 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17842998 -10 °C till +360 °C 2 °C Total fördjupning 30,5 cm
17863018 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17892988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17853018 -35 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17843038 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17823068 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17803088 -10 °C till +300 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17853108 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17893118 -10 °C till +210 °C 1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17813088 -20 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17873108 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17893108 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17853088 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17833108 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17863068 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17833078 -10 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17823078 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17843028 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/805/8 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1030.05 SEK / Paket med 1
    Save 249.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 410 °F
Max. Temperatur (metrisk) +210 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 410 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +210 °C
Noggrannhet ±2,0 °C vid 90 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm