Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
Brand:  Brannan™ 44/824/0 + 49/101/0
1469.06 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17862988
  • 1780.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
0 °C, 50 °C, 90 °C
Partiell nedsänkning
Glas
214 °F
30 °F
30 °F till 214 °F
±1,0 °C vid 90 °C
76 mm
UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
40.5 cm
Blå Ande
+101 °C
-1 °C
-1 °C till 101 °C
0,2 °C
1.2 cm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering > Temperaturområde: -1 °C till 101 °C, Underavdelningar: 0,2 °C, Partiell nedsänkning, Längd: 40,5 cm