Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17893118
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +210 °C
-10 °C till +260 °C
-10 °C till +300 °C
-10 °C till +330 °C
-10 °C till +360 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17893118 -10 °C till +210 °C 1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17823008 -10 °C till +330 °C 2 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17873028 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17862988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17833028 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17883028 -10 °C till +260 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17822998 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17842998 -10 °C till +360 °C 2 °C Total fördjupning 30,5 cm
17863018 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17843028 -10 °C till +210 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17892988 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17853018 -35 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17843038 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17823068 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17803088 -10 °C till +300 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17853108 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17813088 -20 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17873108 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17893108 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17853088 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17833108 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17863068 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17833078 -10 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 15,5 cm
17823078 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17893118 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/812/8 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1032.57 SEK / Paket med 1
    Save 222.43 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Especificaciones
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 410 °F
Max. Temperatur (metrisk) +210 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 410 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +210 °C
Noggrannhet ±2,0 °C vid 90 °C
Indelning 1 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.