Läs mer
Abnova™ Ladda 6x Loading Dye Bromophenol Blue
Produktkod. 16042575
Change view
Kvantitet:
6 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042575 6 x 1 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 16042575 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0030.6x1mL
Den färdiga lösningen kan användas för att ladda prover på agaros- eller polyakrylamidgeler.
6x laddningsfärgen innehåller bromfenolblått och xylencyanol FF.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 6 x 1 ml
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C Undvik upprepad frysning och upptining