Läs mer
Abnova™ Ladda 6x Loading Dye Orange F
Produktkod. 16052575
Change view
Kvantitet:
6 ml
Produktkod. Kvantitet
16052575 6 ml
1 options
Produktkod. 16052575 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0031.6mL
Den färdiga lösningen kan användas för att ladda prover på agaros- eller polyakrylamidgeler.
6x laddningsfärgen innehåller bromfenolblått och xylencyanol FF.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 6 ml
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C