Beskrivning
- Set bestående av fästrem och fäste för 2 trummor.
- mått B x D x H (mm) exteriör: 408 x 85 x 600 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten, stål |
| Typ | Monteringssats |
| Längd (engelska) | 16,06 tum |
| Längd (metrisk) | 400.00 mm |
| Bredd (engelska) | 16,06 tum |
| Bredd (metrisk) | 408.00 mm |
| Höjd (engelska) | 23,62 tum. |
| Höjd (metrisk) | 600.00 mm |
| Djup (engelska) | 3,35 tum. |
| Djup (metriskt) | 85.00 mm |
| Visa mer |