Läs mer
Lobeline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16428546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428546 100 mg
1 options
Produktkod. 16428546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0979
MedChemExpress Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lobeline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 134-63-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28ClNO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym α-Lobeline hydrochlorideL-Lobeline hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 6 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1[C@@H](CC(C2=CC=CC=C2)=O)CCC[C@H]1C[C@H](O)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 373.92
Formel vikt 373.92
Procent renhet 99.64%