Läs mer
Lobeline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Lobeline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Lobeline hydrochloride |
| CAS | 134-63-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha-Lobeline hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H27 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lobeline hydrochloride, 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN1[C@H](C[C@H](O)c2ccccc2)CCC[C@@H]1CC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone;hydrochloride |
| Visa mer |