Läs mer
Lobetyolin, MedChemExpress
Produktkod. 16491378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16491378 5 mg
1 options
Produktkod. 16491378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0327
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Lobetyolin, a bioactive compound, is derived from Codonopsis pilosula. Lobetyolin has anti-inflammatory, anti-oxidative and xanthine oxidase inhibiting activities. Lobetyolin also induces the apoptosis via the inhibition of ASCT2-mediated glutamine metabolism.
Lobetyolin, a bioactive compound, is derived from Codonopsis pilosula. Lobetyolin has anti-inflammatory, anti-oxidative and xanthine oxidase inhibiting activities. Lobetyolin also induces the apoptosis via the inhibition of ASCT2-mediated glutamine metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lobetyolin
CAS 129277-38-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28O8
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (126.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H](C#CC#C/C=C/C)[C@@H](/C=C/CCCO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@@H]([C@H]1O)CO
Molekylvikt (g/mol) 396.43
Formel vikt 396.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism