Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogena rack- och boxsystem
Produktkod. 10103362 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Flaskor (1600, 100/låda)
Flaskor (3600, 100/kartong)
Injektionsflaskor (1800, 25/förpackning)
Övervakningsalternativ:
Larm, inspelare
ULtraljudsnivå
Spänning:
220 V
Ej tillämpligt
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10103362
Brand: Thermo Scientific™ CY50935
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hämta cellprover snabbt och enkelt med dessa kryogena rack- och boxsystem.
Hämta cellprover snabbt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack and Box Systems, som har en unik design för hängande rack och gallerlåda, avancerad vakuumisolering, oöverträffad temperaturlikformighet och en innovativ monitor för flytande kväve.
Funktioner
  • Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras.
  • Systemet lämpar sig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder.
  • Superisolerade kärl har en speciell design med smal mynning som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
  • Prover förvaras under -180 C, °även när de är mindre än 2″ (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet.
  • Ultraljudsnivåmonitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve.
  • Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av nivån flytande kväve; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under ett säkert område på cirka 1″ (2,5 cm).
  • Tillvalslarm varnar också operatören vid för stor förlust av flytande kväve.
  • Säker låshasp förhindrar obehörigt tillträde.
Locator Jr.:
  • Statisk hålltid: 70 dagar
  • 1600 (100/kartong)
  • Avdunstningshastighet: 0,85 L/dag
Locator 4:
  • Statisk hålltid: 112 dagar
  • 3600 (100/kartong)
  • Avdunstningshastighet: 0,99 L/dag
Locator 8:
  • Statisk hålltid: 185 dagar
  • 1800 (25/kartong)
  • Avdunstningshastighet: 0,6 L/dag
Innehåller:
Indexerade ställ i rostfritt stål som passar på motsvarande platser i kärlet. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogen förvaringsbox.
Krävs
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med flaskor i storleken 2,0 ml och mindre.
Anmärkning:
Angivna kapaciteter är för Nalgene 1,2/2,0 ml kryogena flaskor.
Kompatibel med:
  • Rutor, Nalgene , 2″ för 1,0 och 1,5 ml injektionsflaskor, 100 injektionsflaskor per kartong, 10 paket (CS509X24)
  • Rutor, Nalgene , 2″ för 2 mL flaskor, 81 flaskor per kartong, 40 (CS509X4); fodral om 20 (CS509X5)
  • Rutor, Nalgene , 4″ för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Koppar, Sug, 2 ersättare för CryoClaw (AY509X19)
  • Loggbok (LT509X5)
  • Level Monitor, kundinstallerad: CN509X3 (120V, Jr. ); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr. ); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
  • Ställ, för 5,0 ml injektionsflaskor (inkluderar ej kartonger) (HR509X19A)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Locator 4 utan monitor
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (utrustning) Locator™ Kryogena rack- och boxsystem
Modell Locator 4
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Spänning Ej tillämpligt
Håller Flaskor (3600, 100/kartong)