Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogena rack- och boxsystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Hämta cellprover snabbt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack and Box Systems, som har en unik design för hängande rack och gallerlåda, avancerad vakuumisolering, oöverträffad temperaturlikformighet och en innovativ monitor för flytande kväve.
Funktioner
- Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras.
- Systemet lämpar sig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder.
- Superisolerade kärl har en speciell design med smal mynning som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
- Prover förvaras under -180 C, °även när de är mindre än 2″ (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet.
- Ultraljudsnivåmonitor skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve.
- Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna.
- Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av nivån flytande kväve; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under ett säkert område på cirka 1″ (2,5 cm).
- Tillvalslarm varnar också operatören vid för stor förlust av flytande kväve.
- Säker låshasp förhindrar obehörigt tillträde.
Locator Jr.:
- Statisk hålltid: 70 dagar
- 1600 (100/kartong)
- Avdunstningshastighet: 0,85 L/dag
Locator 4:
- Statisk hålltid: 112 dagar
- 3600 (100/kartong)
- Avdunstningshastighet: 0,99 L/dag
Locator 8:
- Statisk hålltid: 185 dagar
- 1800 (25/kartong)
- Avdunstningshastighet: 0,6 L/dag
Innehåller:
Indexerade ställ i rostfritt stål som passar på motsvarande platser i kärlet. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogen förvaringsbox.
Krävs
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med flaskor i storleken 2,0 ml och mindre.
Anmärkning:
Angivna kapaciteter är för Nalgene 1,2/2,0 ml kryogena flaskor.
Kompatibel med:
- Rutor, Nalgene , 2″ för 1,0 och 1,5 ml injektionsflaskor, 100 injektionsflaskor per kartong, 10 paket (CS509X24)
- Rutor, Nalgene , 2″ för 2 ml flaskor, 81 flaskor per kartong, 40 stycken (CS509X4); fodral med 20 (CS509X5)
- Rutor, Nalgene , 4″ för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Koppar, Sug, 2 ersättare för CryoClaw (AY509X19)
- Loggbok (LT509X5)
- Level Monitor, kundinstallerad: CN509X3 (120V, Jr. ); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr. ); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
- Ställ, för 5,0 ml injektionsflaskor (inkluderar ej kartonger) (HR509X19A)
- Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
- Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
- Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Locator Jr. utan monitor |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| För användning med (utrustning) | Locator™ Kryogena rack- och boxsystem |
| Modell | Locator Jr. |
| Övervakningsalternativ | Larm, inspelare |
| Spänning | Not Applicable |
| Håller | Flaskor (1600, 100/låda) |