Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogena rack- och boxsystem
Produktkod. 10790520 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Ampuller (1800, 25/låda)
Flaskor (1600, 100/låda)
Flaskor (3600, 100/kartong)
Övervakningsalternativ:
Larm, inspelare
ULtraljudsnivå
Spänning:
220 V
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Övervakningsalternativ Spänning Förpackningsstorlek
10790520 Flaskor (1600, 100/låda) ULtraljudsnivå 220 V Varje
11825392 Flaskor (3600, 100/kartong) ULtraljudsnivå 220 V Varje
10579712 Flaskor (1600, 100/låda) Larm, inspelare Ej tillämpligt Varje
10103362 Flaskor (3600, 100/kartong) Larm, inspelare Ej tillämpligt Varje
10432962 Ampuller (1800, 25/låda) Larm, inspelare Ej tillämpligt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10790520 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CY509105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2027
Hämta cellprover snabbt och enkelt med dessa kryogena rack- och boxsystem.
Hämta cellprover snabbt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack and Box Systems, som har en unik design för hängande rack och gallerlåda, avancerad vakuumisolering, oöverträffad temperaturlikformighet och en innovativ monitor för flytande kväve.
Funktioner:
  • Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras.
  • Systemet lämpar sig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder.
  • Superisolerade kärl har en speciell, smal mynningsdesign som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
  • Proverna förvaras under -180 °C, även när mindre än 5 cm flytande kväve finns kvar i kärlet.
  • Ultraljudsnivåövervakaren skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve.
  • Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av flytande kvävenivå; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under det säkra räckvidden på cirka 1' (2,5 cm).
  • Valfritt larm varnar också operatören vid överdriven förlust av flytande kväve.
  • Säker låshasp förhindrar obehörig åtkomst.
Locator Jr.:
  • Statisk väntetid: 70 dagar
  • 1600 (100 per låda)
  • Avdunstningshastighet: 0,85 L/dag
Lokaliserare 4:
  • Statisk väntetid: 112 dagar
  • 3600 (100 per låda)
  • Avdunstningshastighet: 0,99 L/dag
Locator 8:
  • Statisk hålltid: 185 dagar
  • 1800 (25 per låda)
  • Avdunstningshastighet: 0,6 L/dag
Innehåller:
Rostfria rostfria indexerade ställ som passar på motsvarande platser i behållaren. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogen förvaringslåda.
Krävs
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med ampuller på 2,0 ml och mindre.
Anmärkning:
Angivna kapaciteter är för Nalgene 1,2/2,0 ml kryogena flaskor.
Kompatibel med:
  • Lådor, Nalgene, 2' för 1,0 och 1,5 ml flaskor, 100 flaskor per låda, låda med 10 (CS509X24)
  • Lådor, Nalgene, 2' för 2 ml flaskor, 81 flaskor per låda, låda med 40 (CS509X4); låda med 20 (CS509X5)
  • Lådor, Nalgene 4 fot för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Koppar, sug, 2 ersättningar för CryoClaw (AY509X19)
  • Loggbok (LT509X5)
  • Nivåövervakare, kundinstallerad: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V), Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
  • Rack, för 5,0 ml flaskor (inkluderar inte lådor) (HR509X19A)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Locator Jr. med monitor
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE, cCSAus
För användning med (utrustning) Locator™ Kryogena rack- och boxsystem
Modell Lokaliserare Jr.
Övervakningsalternativ ULtraljudsnivå
Spänning 220 V
Håller Flaskor (1600, 100/låda)