Beskrivning
Hämta cellprover snabbt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack and Box Systems, som har en unik design för hängande rack och gallerlåda, avancerad vakuumisolering, oöverträffad temperaturlikformighet och en innovativ monitor för flytande kväve.
Funktioner:
- Kompakt design minimerar utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras.
- Systemet lämpar sig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder.
- Superisolerade kärl har en speciell, smal mynningsdesign som bevarar flytande kväve genom att minimera avdunstning.
- Proverna förvaras under -180 °C, även när mindre än 5 cm flytande kväve finns kvar i kärlet.
- Ultraljudsnivåövervakaren skyddar oersättliga prover med minimal avdunstning och ledning av flytande kväve.
- Avancerad vakuumisolering minimerar avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna.
- Valfri monitor ger kontinuerlig LED-avläsning av flytande kvävenivå; aktiverar visuella och hörbara larm när nivån faller under det säkra räckvidden på cirka 1' (2,5 cm).
- Valfritt larm varnar också operatören vid överdriven förlust av flytande kväve.
- Säker låshasp förhindrar obehörig åtkomst.
Locator Jr.:
- Statisk väntetid: 70 dagar
- 1600 (100 per låda)
- Avdunstningshastighet: 0,85 L/dag
Lokaliserare 4:
- Statisk väntetid: 112 dagar
- 3600 (100 per låda)
- Avdunstningshastighet: 0,99 L/dag
Locator 8:
- Statisk hålltid: 185 dagar
- 1800 (25 per låda)
- Avdunstningshastighet: 0,6 L/dag
Innehåller:
Rostfria rostfria indexerade ställ som passar på motsvarande platser i behållaren. Varje ställ har individuella förvaringsfack som rymmer en Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogen förvaringslåda.
Krävs
Nalgene Kryogena förvaringslådor (beställ separat). Varje låda har individuellt numrerade förvaringsutrymmen för användning med ampuller på 2,0 ml och mindre.
Anmärkning:
Angivna kapaciteter är för Nalgene 1,2/2,0 ml kryogena flaskor.
Kompatibel med:
- Lådor, Nalgene, 2' för 1,0 och 1,5 ml flaskor, 100 flaskor per låda, låda med 10 (CS509X24)
- Lådor, Nalgene, 2' för 2 ml flaskor, 81 flaskor per låda, låda med 40 (CS509X4); låda med 20 (CS509X5)
- Lådor, Nalgene 4 fot för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Koppar, sug, 2 ersättningar för CryoClaw (AY509X19)
- Loggbok (LT509X5)
- Nivåövervakare, kundinstallerad: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V), Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
- Rack, för 5,0 ml flaskor (inkluderar inte lådor) (HR509X19A)
- Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
- Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
- Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Locator 4 med monitor |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certifikat och efterlevnad | CE, cCSAus |
| För användning med (utrustning) | Locator™ Kryogena rack- och boxsystem |
| Modell | Locator 4 |
| Övervakningsalternativ | ULtraljudsnivå |
| Spänning | 220 V |
| Håller | Flaskor (3600, 100/kartong) |