Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve. Detta indexerade system är tillgängligt med eller utan ultraljudsnivåmonitor.
Funktioner:
- Kompakt design för att minimera utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras
- Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
- Enastående temperaturjämnhet: prover lagras under -180 C,°även när det är mindre än 2 in. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
- Ljudlarm som ljuder när kvävenivån som ljuder när kvävenivån faller under säkert område; torr fjärrlarmkontakt för fjärrövervakning
- Avancerad vakuumisolering för att minimera avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
- Säker låsning för att förhindra obehörigt tillträde
Locator 4 Plus och Locator 8 Plus:
- Med nivåvakt
- Ytterdiameter: 55,8 cm; Höjd 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Utan nivåvakt
- Ytterdiameter: 55,9 cm; Höjd: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
- Utan nivåvakt
- Ytterdiameter: 66 cm; Höjd: 100,3 cm
Anmärkning:
Angiven ampullkapacitet förutsätter 1,2/2ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena injektionsflaskor
Inkluderar:
Indexerade ställ i rostfritt stål designade för användning med 2 in. (5 cm) Nalgene™ Kryogena lådor (större ställ tillgängliga för förvaring av 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus och Locator 4 Plus). Finns med eller utan nivåvakt för flytande kväve (tillval, fabriksinstallerad monitor kan också köpas separat).
Kräver:
Thermo Scientific Nalgene kryogena lådor (beställs separat)
Kompatibel med:
- lådor, Nalgene, 2 in. för 1,0 och 1,5 ml injektionsinjektionsflaskor, 100 injektionsinjektionsflaskor per kartong, 10 paket (CS509X24)
- lådor, Nalgene, 2 in. för 2 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per kartong, 40 stycken (CS509X4); fodral med 20 (CS509X5)
- lådor, Nalgene, 4 in. för 5 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per låda, vardera (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Koppar, sug, 2 ersättare för CryoClaw (AY509X19)
- Loggbok (LT509X5)
- Nivåvakt, kundinstallerad: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
- Ställ, för 5,0 ml injektionsinjektionsflaskor (kartonger ingår ej) (HR509X19A)
- Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
- Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 stycken, 1,2 ml (AY509X13)
- Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
- Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Manuell fyllning LN2 Dewar |
| Kapacitet (engelska) | 4,273 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 121 l |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA |
| Inkluderar | Utan nivåvakt |
| Modell | Locator 8 Plus |
| Statisk hålltid | 201 dagar |
| Höjd (engelska) Exteriör | 37,5 tum |
| Visa mer |