Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem
Produktkod. 10533874 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
71 l
121 l
184 l
Modell:
Locator 4 Plus
Locator 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Inkluderar:
Med nivåvakt
Med nivåvakt
Utan nivåvakt
Flaska Kapacitet:
2000
4000
6000
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Inkluderar Flaska Kapacitet Förpackningsstorlek
10533874 121 l Locator 4 Plus Utan nivåvakt 4000 Varje
11776359 71 l Locator Jr. Plus Med nivåvakt 2000 Varje
10307713 121 l Locator 4 Plus Med nivåvakt 4000 Varje
11716369 184 l Locator 6 Plus Med nivåvakt 6000 Varje
11736369 121 l Locator 8 Plus Med nivåvakt 2000 Varje
10063553 71 l Locator Jr. Plus Utan nivåvakt 2000 Varje
10398533 121 l Locator 8 Plus Utan nivåvakt 2000 -
10028132 184 l Locator 6 Plus Utan nivåvakt 6000 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10533874 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CY5093570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78455.00 SEK
    77283.61 SEK / Paket med 1
    Save 1171.39 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Locator 6 rack och låda-systemet som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve.
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve. Detta indexerade system är tillgängligt med eller utan ultraljudsnivåmonitor.
Funktioner:
  • Kompakt design för att minimera utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras
  • Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
  • Enastående temperaturjämnhet: prover förvaras under -180 °C, även när mindre än 2 fot (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
  • Ljudlarm som ljuder när kvävenivån som ljuder när kvävenivån faller under säkert område; torr fjärrlarmkontakt för fjärrövervakning
  • Avancerad vakuumisolering för att minimera avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Säker låsning för att förhindra obehörigt tillträde
Locator 4 Plus och Locator 8 Plus:
  • Med nivåvakt
  • Ytterdiameter: 55,8 cm; Höjd: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Utan nivåvakt
  • Utsida diameter: 55,9 cm; Höjd: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
  • Utan nivåvakt
  • Ytterdiameter: 66 cm; Höjd: 100,3 cm
Anmärkning:
Angiven flaskkapacitet antar 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogena ampuller
Innehåller:
Indexerade rostfria stålställ avsedda för användning med 2' (5 cm) Nalgene™ kryogena lådor (större ställ finns tillgängliga för förvaring av 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus och Locator 4 Plus). Finns med eller utan flytande kvävenivåmätare (valfritt, fabriksmonterad monitor kan också köpas separat).
Krävs
Thermo Scientific Nalgene Kryogena lådor (beställ separat)
Kompatibel med:
  • Lådor, Nalgene 2 fot för 1,0 och 1,5 ml flaskor, 100 flaskor per låda, låda med 10 (CS509X24)
  • Lådor, Nalgene, 2 fot för 2 ml flaskor, 81 flaskor per låda, låda med 40 (CS509X4); låda med 20 (CS509X5)
  • Lådor, Nalgene, 4' för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Koppar, sug, 2 ersättningar för CryoClaw (AY509X19)
  • Loggbok (LT509X5)
  • Nivåövervakare, kundinstallerad: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
  • Ställ, för 5,0 ml injektionsinjektionsflaskor (kartonger ingår ej) (HR509X19A)
  • Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 stycken, 1,2 ml (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (engelska) 4,273 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 121 l
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Inkluderar Utan nivåvakt
Modell Locator 4 Plus
Statisk hålltid 122 dagar
Höjd (engelska) Exteriör 37,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 95.3 cm
Diameter (engelska) 22 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 8,5 tum
Diameter (metrisk) 55.9 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 21.5 cm
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Spänning 220 V
Energianvändning 0.99L
Flaska Kapacitet 4000
Fraktvikt (metrisk) 53.5 kg
Håller Prover (4000)
Rackkapacitet 4