Läs mer
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem
Produktkod. 11716369 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
71 l
121 l
184 l
Modell:
Locator 4 Plus
Locator 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Inkluderar:
Med nivåvakt
Med nivåvakt
Utan nivåvakt
Flaska Kapacitet:
2000
4000
6000
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Inkluderar Flaska Kapacitet unitSize
11716369 184 l Locator 6 Plus Med nivåvakt 6000 Varje
11776359 71 l Locator Jr. Plus Med nivåvakt 2000 Varje
10307713 121 l Locator 4 Plus Med nivåvakt 4000 Varje
11736369 121 l Locator 8 Plus Med nivåvakt 2000 Varje
10063553 71 l Locator Jr. Plus Utan nivåvakt 2000 Varje
10533874 121 l Locator 4 Plus Utan nivåvakt 4000 Varje
10398533 121 l Locator 8 Plus Utan nivåvakt 2000 -
10028132 184 l Locator 6 Plus Utan nivåvakt 6000 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11716369 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CY509109
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Locator 6 rack och låda-systemet som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve.
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve. Detta indexerade system är tillgängligt med eller utan ultraljudsnivåmonitor.
Funktioner:
  • Kompakt design för att minimera utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras
  • Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
  • Enastående temperaturjämnhet: prover lagras under -180 C,°även när det är mindre än 2 in. (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
  • Ljudlarm som ljuder när kvävenivån som ljuder när kvävenivån faller under säkert område; torr fjärrlarmkontakt för fjärrövervakning
  • Avancerad vakuumisolering för att minimera avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
  • Säker låsning för att förhindra obehörigt tillträde
Locator 4 Plus och Locator 8 Plus:
  • Med nivåvakt
  • Ytterdiameter: 55,8 cm; Höjd 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Utan nivåvakt
  • Ytterdiameter: 55,9 cm; Höjd: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
  • Utan nivåvakt
  • Ytterdiameter: 66 cm; Höjd: 100,3 cm
Anmärkning:
Angiven ampullkapacitet förutsätter 1,2/2ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena injektionsflaskor
Inkluderar:
Indexerade ställ i rostfritt stål designade för användning med 2 in. (5 cm) Nalgene™ Kryogena lådor (större ställ tillgängliga för förvaring av 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus och Locator 4 Plus). Finns med eller utan nivåvakt för flytande kväve (tillval, fabriksinstallerad monitor kan också köpas separat).
Kräver:
Thermo Scientific Nalgene kryogena lådor (beställs separat)
Kompatibel med:
  • lådor, Nalgene, 2 in. för 1,0 och 1,5 ml injektionsinjektionsflaskor, 100 injektionsinjektionsflaskor per kartong, 10 paket (CS509X24)
  • lådor, Nalgene, 2 in. för 2 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per kartong, 40 stycken (CS509X4); fodral med 20 (CS509X5)
  • lådor, Nalgene, 4 in. för 5 ml injektionsflaskor, 81 injektionsflaskor per låda, vardera (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Koppar, sug, 2 ersättare för CryoClaw (AY509X19)
  • Loggbok (LT509X5)
  • Nivåvakt, kundinstallerad: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
  • Ställ, för 5,0 ml injektionsinjektionsflaskor (kartonger ingår ej) (HR509X19A)
  • Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 stycken, 1,2 ml (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (engelska) 6.497 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 184 l
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Inkluderar Med nivåvakt
Modell Locator 6 Plus
Höjd (engelska) Exteriör 37,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 95.3 cm
Diameter (engelska) 26 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 8,5 tum
Diameter (metrisk) 66 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 21.5 cm
Övervakningsalternativ ULtraljudsnivå
Spänning 220 V
Elektriska krav 220 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 0.99L
Flaska Kapacitet 6000
Fraktvikt (engelska) 160 lb.
Fraktvikt (metrisk) 72.6 kg
Håller Samples (6000)
Rackkapacitet 6