Läs mer
Descripción
Spara upp till 6 000 prover ekonomiskt i Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack och lådsystem som gör provtagningen enkel och förbrukar minimalt med flytande kväve. Detta indexerade system är tillgängligt med eller utan ultraljudsnivåmonitor.
- Kompakt design för att minimera utrymmeskraven samtidigt som lagringskapaciteten maximeras
- Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
- Enastående temperaturjämnhet: prover förvaras under -180 °C, även när mindre än 2 fot (5 cm) flytande kväve finns kvar i kärlet
- Ljudlarm som ljuder när kvävenivån som ljuder när kvävenivån faller under säkert område; torr fjärrlarmkontakt för fjärrövervakning
- Avancerad vakuumisolering för att minimera avdunstning av flytande kväve och minskar driftskostnaderna
- Säker låsning för att förhindra obehörigt tillträde
Locator 4 Plus och Locator 8 Plus:
- Med nivåvakt
- Utsidan av diameter: 55,8 cm; Höjd: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Utan nivåvakt
- Utsida diameter: 55,9 cm; Höjd: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
- Utan nivåvakt
- Utsidan av diameter: 66 cm; Höjd: 100,3 cm
Anmärkning:
Angiven flaskkapacitet antar 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogena ampuller
Innehåller:
Indexerade rostfria stålställ designade för användning med 2' (5 cm) Nalgene™ kryogena lådor (större rack finns för förvaring av 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus och Locator 4 Plus). Finns med eller utan flytande kvävenivåmätare (valfri, fabriksmonterad mätare kan också köpas separat).
Krävs
Thermo Scientific Nalgene Kryogena lådor (beställ separat)
Kompatibel med:
- Lådor, Nalgene 2 fot för 1,0 och 1,5 ml flaskor, 100 flaskor per låda, låda med 10 (CS509X24)
- Lådor, Nalgene, 2 fot för 2 ml flaskor, 81 flaskor per låda, låda med 40 (CS509X4); låda med 20 (CS509X5)
- Lådor, Nalgene, 4' för 5 ml flaskor, 81 flaskor per låda, vardera (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Koppar, sug, 2 ersättningar för CryoClaw (AY509X19)
- Loggbok (LT509X5)
- Nivåmonitor, kundinstallerad: CN509X3-70 (120V), Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
- Ställ, för 5,0 ml injektionsinjektionsflaskor (kartonger ingår ej) (HR509X19A)
- Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
- Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 stycken, 1,2 ml (AY509X13)
- Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
- Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500, 2,0 ml (AY509X12)
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Manuell fyllning LN2 Dewar |
| Kapacitet (engelska) | 2,507 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 71 l |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA |
| Inkluderar | Med nivåvakt |
| Modell | Locator Jr. Plus |
| Statisk hålltid | 83 dagar |
| Höjd (engelska) Exteriör | 26,75 tum |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.