Läs mer
Brady™ Lockoutstationsstyrelsen
Höjd (metrisk):
292,1 mm
342,9 mm
546,1 mm
596,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Taggar, hänglås och haspar ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 6-låsbräda |
| Alternativt artikelnummer | 6-LÅSBORD |
| Färg | Gult |
| Material | Akryl |
| Djup (engelska) | 0,19 tum |
| Djup (metriskt) | 4.76 mm |
| Mått (D x B x H) | 4.76 x 393.7 x 292.1 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 11,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 292,1 mm |
| Visa mer |