Läs mer
Brady™ Lockoutstationsstyrelsen
Produktkod. 11751865 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
292,1 mm
342,9 mm
546,1 mm
596,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11751865 546,1 mm Varje
11741865 596,9 mm Varje
11721865 292,1 mm Varje
11731865 342,9 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11751865 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 050992
I lager
Ett framgångsrikt lockoutprogram börjar med rätt enheter lagrade på rätt ställen och denna Lockout Station Board är den idealiska lösningen för att komma igång.
  • Taggar, hänglås och haspar ingår ej.
Specifikationer
Produkttyp 36-låsbräda
Alternativt artikelnummer 36-LÅSBORD
Färg Gult
Material Akryl
Djup (engelska) 0,19 tum
Djup (metriskt) 4.76 mm
Mått (D x B x H) 4.76 x 596.9 x 546.1 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 21,5 tum
Höjd (metrisk) 546,1 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 23,5 tum
Bredd (metrisk) 596.9 mm