Läs mer
Brady™ Inlåst kedja
Produktkod. 11721645 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
6,1 m
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11721645 6,1 m 1 paket
1 options
Produktkod. 11721645 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 077207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    627.81 SEK / Paket med 1
    Save 84.19 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lock-in Chain är ett snabbt och enkelt sätt att skapa en fotgängarbarrikad med BradyCone™ Varningssystem.
  • Kedjor är gjorda av gula plastlänkar och låses direkt i konen.
Specifikationer
Produkttyp Inlåst kedja
Färg Gult
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Längd (engelska) 20 ft.
Längd (metrisk) 6,1 m
Kvantitet 1 st