Läs mer
Eppendorf™ Låsklämma
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
12-kanals pipett
8-kanals pipett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillbehör till Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Låsklämma
- Finns för 8- och 12-kanalspipetter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Låsklämma |
| För användning med (applikation) | Förhindrar fjäderverkan av spetskoner |
| För användning med (utrustning) | 8-kanals pipett |
| Kvantitet | 1 vardera |