Beskrivning
- Att utrusta dina anställda med rätt lockoutverktyg och varningsanordningar kan rädda liv, minska förlorad tid för anställda och minska försäkringskostnaderna
- Brady™ är världsledande inom lockout/tagout produkter och tjänster som erbjuder branschexpertis och ett brett utbud av hållbara, lättanvända lockout-enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Snap-in Hasp |
| Alternativt artikelnummer | ICKE-LEDANDE LOCKOUT HASPER |
| Färg | Rött |
| Material | Plast |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Djup (engelska) | 1 tum |
| Mått (D x B x H) | 1 x 2,5 x 4,77 tum. |
| Höjd (engelska) | 4,77 tum. |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |