Läs mer
Brady™ Lockoutstation
Produktkod. 11771865
Höjd (metrisk):
590,55 mm
660,4 mm
762 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11771865
Brand: Brady™ 050994
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lockout Station konstruerad av robust vit polystyren med förborrade hål för enkel väggmontering.
  • Hål i form av pinnbräda för krokar borrade i ryggen (34 krokar medföljer som standard).
  • Inbyggd låsskena rymmer 10 till 15 lås beroende på låsstorlek.
  • Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Produkttyp Lockoutstation
Färg Vitt
Material Polystyren
Djup (engelska) 5 tum
Djup (metriskt) 127 mm
Beskrivning Justerbara lockoutstationer - Stor lockoutstation
Mått (D x B x H) 127 x 495.3 x 660.4 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 26 tum
Höjd (metrisk) 660,4 mm
Inkluderar Stationen levereras utan innehåll
Kvantitet 1 st
Storlek Betydande
Bredd (engelska) 19,5 tum
Bredd (metrisk) 495.3 mm