Beskrivning
- Hål i form av pinnbräda för krokar borrade i ryggen (34 krokar medföljer som standard).
- Inbyggd låsskena rymmer 10 till 15 lås beroende på låsstorlek.
- Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lockoutstation |
| Färg | Rött på vitt |
| Material | Polystyren |
| Djup (engelska) | 4 tum |
| Djup (metriskt) | 101.6 mm |
| Beskrivning | Justerbara lockoutstationer - Liten lockoutstation |
| Mått (D x B x H) | 101.6 x 311.15 x 590.55 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 23,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 590,55 mm |
| Visa mer |