Läs mer
Lokostatin
Produktkod. 15466379
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466379 10 mg 10mg
15476379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64425.MA
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 133812-16-5 | C14H15NO3 | 245,278 g/mol
Lokostatin är en cellpermeabel, potent hämmare av Raf-kinashämmareprotein (RKIP)/Raf1-kinasinteraktion och en hämmare av cellmigration
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Locostatin är en cellgenomsläpplig, potent hämmare av Raf-kinashämmarprotein (RKIP)/Raf1-kinasinteraktion och en hämmare av cellmigration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133812-16-5
Molekylformel C14H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 245.278
MDL-nummer MFCD00278769
InChI-nyckel UTZAFVPPWUIPBH-QSLRECBCSA-N
Synonym locostatin, s-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, s,e-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, 4s-n-crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-4-benzyl-3-e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, cell sheet migration inhibitor, locostatin, 4s-4-benzyl-3-2e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, locostatin hplc, 3-crotonyl-4beta-benzyloxazolidine-2-one
PubChem CID 5702600
IUPAC-namn (4S)-4-bensyl-3-[(E)-but-2-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER CC=CC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Locostatin
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 245.27
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.