Läs mer
Locust Bean Gum (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30479398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479398 1 g
30481437 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30479398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4729251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-40-2
Molekylformel C10H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 226.66
LEDER O[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO[C@@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O5)O[C@@H]2CO)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Locust Bean Gum
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
Formel vikt 856.306