Läs mer
Locust Bean Gum (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30482792
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30482792 500 mg
1 options
Produktkod. 30482792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL472925500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Locust Bean Gum
CAS 9000-40-2
Molekylformel C10H11ClN2O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
LEDER O[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO[C@@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O5)O[C@@H]2CO)[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 226.66
Formel vikt 856.306