Läs mer
Lodelaben, MedChemExpress
Produktkod. 16495607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16495607 5 mg
1 options
Produktkod. 16495607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100240
MedChemExpress Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.
Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lodelaben
Fysisk form Solid
CAS 111149-90-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H41ClO3
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym SC-39026 Declaben
LEDER O=C(O)C1=CC=C(C(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 425.04
Formel vikt 425.04
Procent renhet 95.0%