Läs mer
Lodenafil Carbonate, TRC
Produktkod. 30137061
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137061 100 mg
17952985 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL469300100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 398507-55-6
Molekylformel C47 H62 N12 O11 S2
Molekylvikt (g/mol) 1035.2
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[carbonylbis[oxy-2,1-ethanediyl-4,1-piperazinediylsulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-, carbonate (2:1) (ester) (9CI), Lodenafil carbonate
IUPAC-namn bis[2-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonylpiperazin-1-yl]ethyl] carbonate
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCOC(=O)OCCN5CCN(CC5)S(=O)(=O)c6ccc(OCC)c(c6)C7=Nc8c(CCC)nn(C)c8C(=O)N7)CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lodenafil Carbonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C47H62N12O11S2/c1-7-11-35-39-41(54(5)52-35)45(60)50-43(48-39)33-29-31(13-15-37(33)67-9-3)71(63,64)58-21-17-56(18-22-58)25-27-69-47(62)70-28-26-57-19-23-59(24-20-57)72(65,66)32-14-16-38(68-10-4)34(30-32)44-49-40-36(12-8-2)53-55(6)42(40)46(61)51-44/h13-16,29-30H,7-12,17-28H2,1-6H3,(H,48,50,60)(H,49,51,61)
Formel vikt 1034.4102
Procent renhet >95%